2-Phenyl-4-thiazolcarbonsäure
Lieferant: BIONET RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
12F-317S.500 12F-317S.1 12F-317S.5 12F-317S.10
BIOT12F-317S.500EA 0 EUR InStock
BIOT12F-317S.500 BIOT12F-317S.1 BIOT12F-317S.5 BIOT12F-317S.10
2-Phenyl-4-thiazolcarbonsäure
2-Phenyl-4-thiazolecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₇NO₂S
MDL Number: MFCD00141954
CAS-Nummer: 7113-10-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge