Cyclohexylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
011024-5G 011024-1G
FLUO011024-5GEA 72.9 EUR InStock
FLUO011024-5G FLUO011024-1G
Cyclohexylboronsäure
Cyclohexylboronic acid
Formel: C₆H₁₃BO₂
MDL Number: MFCD01311824
CAS-Nummer: 4441-56-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge