5-Brom-2-hydroxyisonicotinsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CA-4140-1G CA-4140-5G
COBBCA-4140-1GEA 154 EUR InStock
COBBCA-4140-1G COBBCA-4140-5G
5-Brom-2-hydroxyisonicotinsäure
5-Brom-2-hydroxyisonicotinsäure
Formel: C₆H₄BrNO₃
MDL Number: MFCD08689503
CAS-Nummer: 913836-16-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge