4-(tert-Butylcarbamoyl)-3-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-3314-5G BB-3314-1G
COBBBB-3314-5GEA 1490 EUR InStock
COBBBB-3314-5G COBBBB-3314-1G
4-(tert-Butylcarbamoyl)-3-fluorphenylboronsäure
4-(tert-Butylcarbamoyl)-3-fluorphenylboronsäure
Formel: C₁₁H₁₅BFNO₃
MDL Number: MFCD08689525
CAS-Nummer: 874289-18-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge