4-(2-Fluorphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-3127-1G BB-3127-5G
COBBBB-3127-1GEA 124 EUR InStock
COBBBB-3127-1G COBBBB-3127-5G
4-(2-Fluorphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
4-(2-Fluorphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₃H₁₁BFNO₃
MDL Number: MFCD09027205
CAS-Nummer: 874288-06-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge