1-Boc-4-piperidinessigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
011563-1G 011563-5G
FLUO011563-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO011563-1G FLUO011563-5G
1-Boc-4-piperidinessigsäure
1-Boc-4-piperidinessigsäure
Formel: C₁₂H₂₁NO₄
MDL Number: MFCD00800239
CAS-Nummer: 157688-46-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge