2,8-Dimethylchinolin-4(1H)-on
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-6693-5G HC-6693-25G HC-6693-1G
COBBHC-6693-5GEA 204 EUR InStock
COBBHC-6693-5G COBBHC-6693-25G COBBHC-6693-1G
2,8-Dimethylchinolin-4(1H)-on
2,8-Dimethylchinolin-4(1H)-on
Formel: C₁₁H₁₁NO
MDL Number: MFCD00100264
CAS-Nummer: 15644-80-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge