8-Brom-6-methylimidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HI-1296-1G HI-1296-5G
COBBHI-1296-1GEA 166 EUR InStock
COBBHI-1296-1G COBBHI-1296-5G
8-Brom-6-methylimidazo[1,2-a]pyridin
8-Brom-6-methylimidazo[1,2-a]pyridin
Formel: C₈H₇BrN₂
MDL Number: MFCD09258770
CAS-Nummer: 136117-93-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge