1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocen ≥98%
Lieferant: STREM CHEMICALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
26-0150-500MG S26-0150.0002
STRE26-0150-500MGEA 149 EUR InStock
STRE26-0150-500MG ABCRS26-0150.0002
1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocen ≥98%
1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocen
Phosphine
Formel: C₂₆H₄₄FeP₂
MDL Number: MFCD01630818
CAS-Nummer: 84680-95-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge