8-Brom-6-chlorimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-6733-1G HC-6733-250M
COBBHC-6733-1GEA 595 EUR InStock
COBBHC-6733-1G COBBHC-6733-250M
8-Brom-6-chlorimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd
8-Brom-6-chlorimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd
Formel: C₈H₄BrClN₂O
MW: 259.4872 g/mol
MDL Number: MFCD11504922
CAS-Nummer: 1093092-63-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge