Ethyl-8-brom-6-chlorimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PY-7142-1G PY-7142-5G
COBBPY-7142-1GEA 149 EUR InStock
COBBPY-7142-1G COBBPY-7142-5G
Ethyl-8-brom-6-chlorimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Ethyl-8-brom-6-chlorimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Formel: C₁₀H₈BrClN₂O₂
MDL Number: MFCD09607953
CAS-Nummer: 951884-22-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge