8-Brom-6-nitroimidazo[1,2-a]pyridin Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-6163-5G HC-6163-1G
COBBHC-6163-5GEA 285 EUR InStock
COBBHC-6163-5G COBBHC-6163-1G
8-Brom-6-nitroimidazo[1,2-a]pyridin Hydrochlorid
8-Brom-6-nitroimidazo[1,2-a]pyridin Hydrochlorid
Formel: C₇H₅BrClN₃O₂
MDL Number: MFCD09800973
CAS-Nummer: 957120-43-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge