Diethylzink 1 mol/l in Hexan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
296112-100ML 296112-800ML
SIAL296112-100MLEA 130 EUR InStock
SIAL296112-100ML SIAL296112-800ML
Diethylzink 1 mol/l in Hexan, Sigma-Aldrich®
Diethylzinc
Formel: C₄H₁₀Zn
MDL Number: MFCD00009021
CAS-Nummer: 557-20-0
EINECS: 209-161-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge