Dimethylzink 2 mol/l in Toluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
364401-500ML 364401-50ML
SIAL364401-500MLEA 2830 EUR InStock
SIAL364401-500ML SIAL364401-50ML
Dimethylzink 2 mol/l in Toluol, Sigma-Aldrich®
Dimethylzinc
Formel: C₂H₆Zn
MW: 95.478 g/mol
MDL Number: MFCD00014854
CAS-Nummer: 544-97-8
EINECS: 208-884-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge