1-(6-Chlor-3-pyridazinyl)-4-piperidincarbonsäureamid
Lieferant: BIONET RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
11F-905.500 11F-905.1 11F-905.5 11F-905.10
BIOT11F-905.500EA 0 EUR InStock
BIOT11F-905.500 BIOT11F-905.1 BIOT11F-905.5 BIOT11F-905.10
1-(6-Chlor-3-pyridazinyl)-4-piperidincarbonsäureamid
1-(6-Chlor-3-pyridazinyl)-4-piperidincarbonsäureamid
Formel: C₁₀H₁₃ClN₄O
MDL Number: MFCD00180782
CAS-Nummer: 303149-97-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge