4-[5-(4-(Dimethylamino)phenyl)oxazol-2-yl]phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-3485-1G BB-3485-250M
COBBBB-3485-1GEA 1980 EUR InStock
COBBBB-3485-1G COBBBB-3485-250M
4-[5-(4-(Dimethylamino)phenyl)oxazol-2-yl]phenylboronsäure
4-[5-(4-(Dimethylamino)phenyl)oxazol-2-yl]phenylboronsäure
Formel: C₁₇H₁₇BN₂O₃
MDL Number: MFCD08689479
CAS-Nummer: 380499-66-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge