4-(4-Brom-1H-pyrazol-1-yl)-N-dimethylbenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OT-1119-5G OT-1119-1G
COBBOT-1119-5GEA 595 EUR InStock
COBBOT-1119-5G COBBOT-1119-1G
4-(4-Brom-1H-pyrazol-1-yl)-N-dimethylbenzolsulfonamid
4-(4-Brom-1H-pyrazol-1-yl)-N-dimethylbenzolsulfonamid
Formel: C₁₁H₁₂BrN₃O₂S
MDL Number: MFCD13195748
CAS-Nummer: 1199773-26-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge