4-(4-Brom-1H-pyrazol-1-yl)-N-tert-butylbenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OT-1111-5G OT-1111-1G
COBBOT-1111-5GEA 303 EUR InStock
COBBOT-1111-5G COBBOT-1111-1G
4-(4-Brom-1H-pyrazol-1-yl)-N-tert-butylbenzolsulfonamid
4-(4-Brom-1H-pyrazol-1-yl)-N-tert-butylbenzolsulfonamid
Formel: C₁₃H₁₆BrN₃O₂S
MDL Number: MFCD13195744
CAS-Nummer: 1199773-25-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge