4-(4-Brom-1H-pyrazol-1-yl)-N-methylbenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HI-1537-1G HI-1537-5G
COBBHI-1537-1GEA 149 EUR InStock
COBBHI-1537-1G COBBHI-1537-5G
4-(4-Brom-1H-pyrazol-1-yl)-N-methylbenzolsulfonamid
4-(4-Brom-1H-pyrazol-1-yl)-N-methylbenzolsulfonamid
Formel: C₁₀H₁₀BrN₃O₂S
MDL Number: MFCD12756447
CAS-Nummer: 1187385-99-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge