4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HI-1290-1G HI-1290-5G
COBBHI-1290-1GEA 303 EUR InStock
COBBHI-1290-1G COBBHI-1290-5G
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzolsulfonamid
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzolsulfonamid
Formel: C₉H₉N₃O₂S
MDL Number: MFCD11504936
CAS-Nummer: 51891-85-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge