6-(Trifluormethyl)-1H-indazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-6972-5G HC-6972-1G HC-6972-250M
COBBHC-6972-5GEA 1170 EUR InStock
COBBHC-6972-5G COBBHC-6972-1G COBBHC-6972-250M
6-(Trifluormethyl)-1H-indazol
6-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
Formel: C₈H₅F₃N₂
MDL Number: MFCD08690097
CAS-Nummer: 954239-22-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge