2-(Chlormethyl)oxazol
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
56-0003.1 56-0003.5
CHMP56-0003.1EA 0 EUR InStock
CHMP56-0003.1 CHMP56-0003.5
2-(Chlormethyl)oxazol
2-(Chloromethyl)oxazole
Formel: C₄H₄ClNO
MW: 117.53 g/mol
MDL Number: MFCD04114926
CAS-Nummer: 185246-17-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge