1-(6-Chlor-3-pyridazinyl)piperidin-4-on
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-2023-5G HC-2023-1G
COBBHC-2023-5GEA 227 EUR InStock
COBBHC-2023-5G COBBHC-2023-1G
1-(6-Chlor-3-pyridazinyl)piperidin-4-on
1-(6-Chlor-3-pyridazinyl)piperidin-4-on
Formel: C₉H₁₀ClN₃O
MW: 211.648 g/mol
MDL Number: MFCD00665150
CAS-Nummer: 303149-95-3
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge