5-Brom-7-chlorchinoxalin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-3252-5G HC-3252-1G HC-3252-250M
COBBHC-3252-5GEA 2040 EUR InStock
COBBHC-3252-5G COBBHC-3252-1G COBBHC-3252-250M
5-Brom-7-chlorchinoxalin
5-Bromo-7-chloroquinoxaline
Formel: C₈H₄BrClN₂
MDL Number: MFCD15143560
CAS-Nummer: 1215205-87-0
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge