Methylchinoxalin-6-carboxylat
Lieferant: BIONET RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
11X-0803.10 11X-0803.5 11X-0803.1 11X-0803.500
BIOT11X-0803.10EA 0 EUR InStock
BIOT11X-0803.10 BIOT11X-0803.5 BIOT11X-0803.1 BIOT11X-0803.500
Methylchinoxalin-6-carboxylat
Methylchinoxalin-6-carboxylat
Formel: C₁₀H₈N₂O₂
MDL Number: MFCD00102618
CAS-Nummer: 23088-23-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge