1-Boc-5-indolboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PN-8864-5G PN-8864-1G
COBBPN-8864-5GEA 181 EUR InStock
COBBPN-8864-5G COBBPN-8864-1G
1-Boc-5-indolboronsäurepinakolester
1-Boc-5-indolboronsäurepinakolester
Formel: C₁₉H₂₆BNO₄
MW: 343.2251 g/mol
MDL Number: MFCD05663895
CAS-Nummer: 777061-36-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge