5-Methoxy-2,7-diindolboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PN-6421-1G PN-6421-250M
COBBPN-6421-1GEA 1110 EUR InStock
COBBPN-6421-1G COBBPN-6421-250M
5-Methoxy-2,7-diindolboronsäurepinakolester
5-Methoxy-2,7-diindolboronsäurepinakolester
Formel: C₂₁H₃₁B₂NO₅
MDL Number: MFCD15474883
CAS-Nummer: 1256360-22-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge