1-Boc-5-(methoxycarbonyl)-2-indolboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-5316-5G BB-5316-1G BB-5316-250M
COBBBB-5316-5GEA 2510 EUR InStock
COBBBB-5316-5G COBBBB-5316-1G COBBBB-5316-250M
1-Boc-5-(methoxycarbonyl)-2-indolboronsäure
1-Boc-5-(methoxycarbonyl)-2-indolboronsäure
Formel: C₁₅H₁₈BNO₆
MDL Number: MFCD12756415
CAS-Nummer: 1217500-60-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge