5-Chlor-2-indolboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
FM-2495-5G FM-2495-1G
COBBFM-2495-5GEA 2510 EUR InStock
COBBFM-2495-5G COBBFM-2495-1G
5-Chlor-2-indolboronsäurepinakolester
5-Chlor-2-indolboronsäurepinakolester
Formel: C₁₄H₁₇BClNO₂
MDL Number: MFCD11858358
CAS-Nummer: 1256358-91-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge