6-Chlor-1-methyl-2-indolboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-5107-1G BB-5107-250M
COBBBB-5107-1GEA 742 EUR InStock
COBBBB-5107-1G COBBBB-5107-250M
6-Chlor-1-methyl-2-indolboronsäure
6-Chloro-1-methyl-2-indoleboronic acid
Formel: C₉H₉BClNO₂
MDL Number: MFCD09878352
CAS-Nummer: 957066-11-4
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge