5-Chlor-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-sulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF416.5 CFF416.10 CFF416.25 017438-5G 017438-10G 017438-25G 017438-1G
CHMPCFF416.5EA 348 EUR InStock
CHMPCFF416.5 CHMPCFF416.10 CHMPCFF416.25 FLUO017438-5G FLUO017438-10G FLUO017438-25G FLUO017438-1G
5-Chlor-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-sulfonylchlorid
5-Chlor-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-sulfonylchlorid
Formel: C₅H₆Cl₂N₂O₂S
MDL Number: MFCD00052536
CAS-Nummer: 88398-93-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge