4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indazol Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
AM-1740-25G AM-1740-5G AM-1740-1G
COBBAM-1740-25GEA 303 EUR InStock
COBBAM-1740-25G COBBAM-1740-5G COBBAM-1740-1G
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indazol Hydrochlorid
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indazol Hydrochlorid
Formel: C₇H₁₁ClN₂
MDL Number: MFCD13195636
CAS-Nummer: 18161-11-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge