3-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-6891-1G HC-6891-5G
COBBHC-6891-1GEA 98.3 EUR InStock
COBBHC-6891-1G COBBHC-6891-5G
3-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
3-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₉H₇BrN₂
MDL Number: MFCD01940433
CAS-Nummer: 948294-12-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge