Ethyl-5-amino-4-cyan-1-(3-methoxyphenyl)-1H-pyrazol-3-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-2395-1G HC-2395-250M
COBBHC-2395-1GEA 141 EUR InStock
COBBHC-2395-1G COBBHC-2395-250M
Ethyl-5-amino-4-cyan-1-(3-methoxyphenyl)-1H-pyrazol-3-carboxylat
Ethyl-5-amino-4-cyan-1-(3-methoxyphenyl)-1H-pyrazol-3-carboxylat
Formel: C₁₄H₁₄N₄O₃
MDL Number: MFCD09835750
CAS-Nummer: 1150164-14-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge