Methyl-1H-indazol-4-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-3022-1G HC-3022-5G
COBBHC-3022-1GEA 48.6 EUR InStock
COBBHC-3022-1G COBBHC-3022-5G
Methyl-1H-indazol-4-carboxylat
Methyl-1H-indazol-4-carboxylat
Formel: C₉H₈N₂O₂
MDL Number: MFCD07371610
CAS-Nummer: 192945-49-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge