3-Iod-5-methoxy-1H-indazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HI-1605-1G HI-1605-250M
COBBHI-1605-1GEA 1040 EUR InStock
COBBHI-1605-1G COBBHI-1605-250M
3-Iod-5-methoxy-1H-indazol
3-Iodo-5-methoxy-1H-indazole
Formel: C₈H₇IN₂O
MW: 274.600 g/mol
MDL Number: MFCD07781661
CAS-Nummer: 290367-99-6
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge