4-Oxazolcarbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HI-1274-5G HI-1274-1G
COBBHI-1274-5GEA 153 EUR InStock
COBBHI-1274-5G COBBHI-1274-1G
4-Oxazolcarbonsäure
4-Oxazolecarboxylic acid
Formel: C₄H₃NO₃
MW: 113.0715 g/mol
MDL Number: MFCD06797151
CAS-Nummer: 23012-13-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge