5-(2,4-Dichlorphenyl)-4-(hydroxymethyl)oxazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-6368-1G HC-6368-250M
COBBHC-6368-1GEA 188 EUR InStock
COBBHC-6368-1G COBBHC-6368-250M
5-(2,4-Dichlorphenyl)-4-(hydroxymethyl)oxazol
5-(2,4-Dichlorophenyl)-4-(hydroxymethyl)oxazole
Formel: C₁₀H₇Cl₂NO₂
MDL Number: MFCD09878381
CAS-Nummer: 957062-73-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge