2-(4-Nitrophenyl)oxazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-3339-5G HC-3339-1G
COBBHC-3339-5GEA 593 EUR InStock
COBBHC-3339-5G COBBHC-3339-1G
2-(4-Nitrophenyl)oxazol
2-(4-Nitrophenyl)oxazole
Formel: C₉H₆N₂O₃
MDL Number: MFCD08276758
CAS-Nummer: 62882-08-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge