2-Phenylethylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
016267-1G 016267-5G
FLUO016267-1GEA 51.8 EUR InStock
FLUO016267-1G FLUO016267-5G
2-Phenylethylboronsäure
2-Phenylethylboronic acid
Formel: C₈H₁₁BO₂
MDL Number: MFCD01631226
CAS-Nummer: 34420-17-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge