Trimethylsilyl-2,2-difluor-2-(fluorsulfonyl)acetat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
005917-5G 005917-25G
FLUO005917-5GEA 115 EUR InStock
FLUO005917-5G FLUO005917-25G
Trimethylsilyl-2,2-difluor-2-(fluorsulfonyl)acetat
Trimethylsilyl-2,2-difluor-2-(fluorsulfonyl)acetat
Formel: C₅H₉F₃O₄SSi
MDL Number: MFCD02093343
CAS-Nummer: 120801-75-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge