Methyl-2,2-difluor-2-(fluorsulfonyl)acetat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
006805-5G 006805-25G
FLUO006805-5GEA 55.4 EUR InStock
FLUO006805-5G FLUO006805-25G
Methyl-2,2-difluor-2-(fluorsulfonyl)acetat
Methyl-2,2-difluor-2-(fluorsulfonyl)acetat
Formel: C₃H₃F₃O₄S
MDL Number: MFCD00144316
CAS-Nummer: 680-15-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge