2,2-Difluor-2-(fluorsulfonyl)essigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008805-25G 008805-5G
FLUO008805-25GEA 124 EUR InStock
FLUO008805-25G FLUO008805-5G
2,2-Difluor-2-(fluorsulfonyl)essigsäure
2,2-Difluor-2-(fluorsulfonyl)essigsäure
Formel: C₂HF₃O₄S
MDL Number: MFCD01320807
CAS-Nummer: 1717-59-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge