4-Carbamoylphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
021631-5G 021631-1G
FLUO021631-5GEA 434 EUR InStock
FLUO021631-5G FLUO021631-1G
4-Carbamoylphenylboronsäurepinakolester
4-Carbamoylphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₈BNO₃
MDL Number: MFCD05663887
CAS-Nummer: 179117-44-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge