4-((4,5-Dihydrothiazol-2-yl)carbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-3044-1G BB-3044-5G
COBBBB-3044-1GEA 393 EUR InStock
COBBBB-3044-1G COBBBB-3044-5G
4-((4,5-Dihydrothiazol-2-yl)carbamoyl)phenylboronsäure
4-((4,5-Dihydrothiazol-2-yl)carbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₀H₁₁BN₂O₃S
MDL Number: MFCD06659881
CAS-Nummer: 850568-30-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge