N-(2-Bromethyl)-2,4-dichlorbenzolsulfonamid
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BTB09486.250 BTB09486.1
MAYBBTB09486.250EA 0 EUR InStock
MAYBBTB09486.250 MAYBBTB09486.1
N-(2-Bromethyl)-2,4-dichlorbenzolsulfonamid
N-(2-Bromethyl)-2,4-dichlorbenzolsulfonamid
Formel: C₈H₈BrCl₂NO₂S
CAS-Nummer: 680579-43-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge