2-Brom-N,N-dibutylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CS-9435-5G CS-9435-1G
COBBCS-9435-5GEA 149 EUR InStock
COBBCS-9435-5G COBBCS-9435-1G
2-Brom-N,N-dibutylbenzamid
2-Brom-N,N-dibutylbenzamid
Formel: C₁₅H₂₂BrNO
MDL Number: MFCD00693779
CAS-Nummer: 349092-70-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge