4-Brom-N-methylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CA-4395-1G CA-4395-5G
COBBCA-4395-1GEA 24 EUR InStock
COBBCA-4395-1G COBBCA-4395-5G
4-Brom-N-methylbenzamid
4-Brom-N-methylbenzamid
Formel: C₈H₈BrNO
MW: 214.06 g/mol
MDL Number: MFCD00462943
CAS-Nummer: 27466-83-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge