4-Brom-3-methoxy-N-methylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CA-4645-5G CA-4645-1G
COBBCA-4645-5GEA 1110 EUR InStock
COBBCA-4645-5G COBBCA-4645-1G
4-Brom-3-methoxy-N-methylbenzamid
4-Brom-3-methoxy-N-methylbenzamid
Formel: C₉H₁₀BrNO₂
MDL Number: MFCD11504869
CAS-Nummer: 1072944-34-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge