2-Amino-5-brom-6-fluorbenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
023916-25G 023916-5G
FLUO023916-25GEA 705 EUR InStock
FLUO023916-25G FLUO023916-5G
2-Amino-5-brom-6-fluorbenzonitril
2-Amino-5-brom-6-fluorbenzonitril
Formel: C₇H₄BrFN₂
MDL Number: MFCD06657979
CAS-Nummer: 845866-92-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge